Documenti fondamentali
339644
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Methyltriethoxysilane
Scegli un formato
500 ML
CHF 54.70
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
CHF 54.70
About This Item
Formula condensata:
CH3Si(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.30
Beilstein:
1742453
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 54.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
11 mmHg ( 20 °C)
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.383 (lit.)
P. ebollizione
141-143 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yueer Yan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(34), 12161-12170 (2015-07-16)
A clear and deep understanding of zeolite crystallization with the addition of organosilane is desirable for the reasonable design and preparation of hierarchical zeolites. Herein, the effects of different organosilanes on zeolite crystallization were systematically studied. It was found that
Articoli
Synthesis of Melting Gels Using Mono-Substituted and Di-Substituted Alkoxysiloxanes