338486
(3-Bromopropyl)triethylammonium bromide
technical grade, ~80%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
~80%
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCBr
InChI
1S/C9H21BrN.BrH/c1-4-11(5-2,6-3)9-7-8-10;/h4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
FNKGNRUAIHVWNL-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)