Documenti fondamentali
338028
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, mixture of cis and trans
technical grade
Sinonimo/i:
1,4-Bis(glycidoxymethyl)cyclohexane, 1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane diglycidyl ether, 1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Bis[(glycidyloxy)methyl]cyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol diglycidyl ether, 2,2′-[1,4-Cyclohexanediylbis(methyleneoxymethylene)]bis[oxirane]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.34
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Grado
technical grade
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
11.4 mmHg ( 25 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.481 (lit.)
Densità
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CC(CCC1COCC2CO2)COCC3CO3
InChI
1S/C14H24O4/c1-2-12(6-16-8-14-10-18-14)4-3-11(1)5-15-7-13-9-17-13/h11-14H,1-10H2
VQMQXWYQIIUJIT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2