Documenti
337668
Sigma-Aldrich
Tetrafluoroisophthalic acid
96%
Sinonimo/i:
2,4,5,6-Tetrafluoro-1,3-benzenedicarboxylic acid, 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalic acid, m -Tetrafluorobenzenedicarboxylic acid
About This Item
Formula condensata:
C6F4-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
212-214 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(C(O)=O)c1F
InChI
1S/C8H2F4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)5(11)2(3)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
PGRIMKUYGUHAKH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3