Documenti
336858
Sigma-Aldrich
Dichloroethylphosphine
95%
Sinonimo/i:
Ethyldichlorophosphine, Ethylphosphorous dichloride
About This Item
Formula condensata:
C2H5PCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. eboll.
112 °C (lit.)
Densità
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCP(Cl)Cl
InChI
1S/C2H5Cl2P/c1-2-5(3)4/h2H2,1H3
JHNJGLVSPIMBLD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst in palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter