Documenti fondamentali
336653
Sigma-Aldrich
Potassium heptafluorotantalate(V)
99%
Sinonimo/i:
Dipotassium heptafluorotantalate
About This Item
Formula condensata:
K2TaF7
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Densità
4.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].[K+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2K.Ta/h7*1H;;;/q;;;;;;;2*+1;+5/p-7
DPXAUKPQZOAHGF-UHFFFAOYSA-G
Applicazioni
Used in the electrochemical synthesis of TaB2.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chem. Abstr., 122, 18820q-18820q (1995)
Deviatkin, S.V. et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93-9, 584-584 (1993)