Documenti
336351
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) carbide
powder, 10 μm, 99%
Sinonimo/i:
Zirconium monocarbide, Zirconium monocarbide (ZrC)
About This Item
Formula condensata:
ZrC
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Descrizione
cubic phase
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
10 μm
Densità
6.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C-]#[Zr+]
InChI
1S/C.Zr/q-1;+1
MHMXYYDKIQTOHA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges