Documenti fondamentali
336157
Sigma-Aldrich
Selenium oxychloride
97%
Sinonimo/i:
Seleninyl chloride
About This Item
Formula condensata:
SeOCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
180 °C (lit.)
Densità
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Se](Cl)=O
InChI
1S/Cl2OSe/c1-4(2)3
LIRMPIXWGWLNND-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Selenium oxychloride may be used as a reagent for the preparation of α-chloro ketones.[1] Selenium oxychloride is miscible in CCl4, carbon disulfide and benzol.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
SOME PROPERTIES OF SELENIUM OXYCHLORIDE.
Lenher V
Journal of the American Chemical Society, 43(1), 29-35 (1921)
Chlorination of ketones with selenium oxychloride.
Schaefer J P and Sonnenberg F
The Journal of Organic Chemistry, 28(4), 1128-1128 (1963)
Articoli
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.