Documenti fondamentali
336130
Sigma-Aldrich
Rubidium acetate
98%
Sinonimo/i:
Acetic acid rubidium salt
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2Rb
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.53
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
[Rb+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Rb/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
FOGKDYADEBOSPL-UHFFFAOYSA-M
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)