Documenti fondamentali
335738
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylsilanolate solution
1.0 M in THF
Scegli un formato
100 ML
CHF 136.00
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 136.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiONa
Peso molecolare:
112.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 136.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.897 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)