Documenti fondamentali
335274
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
46-47 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OC=CC1=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-6(2)5(7)3-4-8-6/h3-4H,1-2H3
HVNICCSXGONRCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone is an β-oxo enol ether. Conjugate addition of 2,2-dimethyl-3(2H)-furanone to organocuprates has been reported. Photoannelation of alkenes to 2,2-dimethyl-3(2H)-furanone yields cyclohexenone.
Applicazioni
2,2-Dimethyl-3(2H)-furanone was used in the synthesis of epoxides via epoxidation. It was also used in the preparation of racemic methyl nonactate.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Dimethyldioxirane epoxidation of ?-oxo enol ethers.
Adam W and Hadjiarapoglou L.
Chemische Berichte, 123(10), 2077-2079 (1990)
Stereoselective synthesis of (.+-.) methyl nonactate.
Baldwin SW and McIver JM.
The Journal of Organic Chemistry, 52(2), 320-322 (1987)
Cyclohexenones by the photoannelation of alkenes with 2, 2-dimethyl-3 (2H)-furanone.
Baldwin SW and Wilkinson JM.
Tetrahedron Letters, 20(29), 2657-2660 (1979)
Conjugated Addition to 2, 2-Dimethyl-3 (2h)-furanone: Support for the Baldwin Rules for Ring Closure.
Smith AB and Jerris PJ.
Synthetic Communications, 8(7), 421-426 (1978)