Documenti fondamentali
333220
Sigma-Aldrich
Thallium(III) chloride tetrahydrate
98%
About This Item
Formula condensata:
TlCl3·4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: thallium
Stringa SMILE
O.O.O.O.Cl[Tl](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.4H2O.Tl/h3*1H;4*1H2;/q;;;;;;;+3/p-3
OKOWNNXUBXWOSD-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)