Key Documents
333204
Sigma-Aldrich
Tantalum nitride
5 μm, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
TaN
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.5% trace metals basis
Dimensione particelle
5 μm
Stringa SMILE
N#[Ta]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3