Documenti fondamentali
919241
Sigma-Aldrich
Aluminum cerium oxide
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium aluminate, Cerium aluminum oxide
Scegli un formato
10 G
CHF 170.00
50 G
CHF 553.00
CHF 170.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 170.00
50 G
CHF 553.00
About This Item
Formula condensata:
AlCeO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 170.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Stato
nanopowder
Dimensione particelle
≤120 nm (BET)
Stringa SMILE
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
Confezionamento
10, 50 g in glass bottle
Note legali
Product of Engi-Mat Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)