Documenti fondamentali
333034
Sigma-Aldrich
Tributyltin iodide
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Iodotributyltin
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3]3SnI
Numero CAS:
Peso molecolare:
416.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
liquid
contiene
copper as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
P. ebollizione
172 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](I)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.HI.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1
YHHVXVNXTMIXOL-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Luba Hunakova et al.
Toxicology letters, 279, 16-21 (2017-07-16)
Among a variety of metal containing organic compounds, tin derivatives are enjoying an increasing interest and appear to be very promising as potential drug candidates. We studied eight organometallic derivatives, nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands and two germanium containing