Documenti fondamentali
330191
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.01
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
184-186 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
WTDJEGSXLFHZPY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-3-nitrobenzoic acid was used in preparation of 3-substituted 5-nitroisocoumarins[1] and 2-bromo-3-nitrobenzaldehyde.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Esther C Y Woon et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(17), 5218-5227 (2013-07-16)
Poly(ADP-ribose)polymerase-1 (PARP-1) is an important target for drug design for several therapeutic applications. 5-Aminoisoquinolin-1-one (5-AIQ) is a highly water-soluble lead compound; synthetic routes to 3-substituted analogues were explored. Tandem Hurtley coupling of β-diketones with 2-bromo-3-nitrobenzoic acid, retro-Claisen acyl cleavage and
Preparation and NMR analysis of 2, 6-heterodifunctional halobenzenes as precursors for substituted biphenyls
Sienkowska M, et al.
Tetrahedron, 56(2), 165-173 (2000)