329738
2-Acetyl-5-bromothiophene
99%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-thienyl methyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
103 °C/4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C6H5BrOS/c1-4(8)5-2-3-6(7)9-5/h2-3H,1H3
IGBZCOWXSCWSHO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?