Documenti fondamentali
328987
Sigma-Aldrich
Phenyl chlorodithioformate
95%
Scegli un formato
10 G
CHF 142.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 142.00
About This Item
Formula condensata:
ClCS2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.6688 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(=S)Sc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClS2/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
XEXIHCWFFNGQDE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Kinetics and mechanism of solvolysis reaction of phenyl chlorodithioformate was reported.[1]
Applicazioni
Phenyl chlorodithioformate was used in synthesis of phenyl arylsulfonyl-alkyl-dithiocarbamates.[2] It was also used in synthesis of S-phenyl O-(4-nitrophenyl)dithiocarbonate.[3]
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The nucleofuge in the pyridinolysis of O-(4-nitrophenyl) S-aryl thio and dithiocarbonates.
Castro EA, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 25(11), 994-994 (2012)
Synthesis of Phenyl Arylsulfonyl-alkyl-dithiocarbamates and Their Hydrolytic Reactivity in Hydroxide and Hydroperoxide Media.
Norberto F, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(21), 4710-4714 (2005)
Kinetics and mechanism of the reactions of aryl chlorodithioformates with pyridines and secondary alicyclic amines.
Castro EA, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 22(11), 1030-1037 (2009)