Documenti fondamentali
328588
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarboximide
97%
Sinonimo/i:
Cinchomeronimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
232-235 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2cnccc12
InChI
1S/C7H4N2O2/c10-6-4-1-2-8-3-5(4)7(11)9-6/h1-3H,(H,9,10,11)
SJSABZBUTDSWMJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)