328081
Dimethylmercury
95%
Sinonimo/i:
Methylmercury
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. eboll.
93-94 °C (lit.)
Punto di fusione
−43 °C (lit.)
Densità
2.961 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Hg]C
InChI
1S/2CH3.Hg/h2*1H3;
ATZBPOVXVPIOMR-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?