327972
Aceanthrenequinone
96%
Sinonimo/i:
1,2-Aceanthrylenedione
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
270-273 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O=C1C(=O)c2c3ccccc3cc4cccc1c24
InChI
1S/C16H8O2/c17-15-12-7-3-5-10-8-9-4-1-2-6-11(9)14(13(10)12)16(15)18/h1-8H
YAIBDWAANBTYIA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)