Documenti fondamentali
327611
Sigma-Aldrich
Pentacarbonylchlororhenium(I)
Pentacarbonylchlororhenium(I)
98%
Sinonimo/i:
Rhenium(I) pentacarbonyl chloride
Scegli un formato
1 G
CHF 142.00
5 G
CHF 646.00
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 142.00
5 G
CHF 646.00
About This Item
Formula condensata:
Re(CO)5Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.71
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 142.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Re].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/5CO.ClH.Re/c5*1-2;;/h;;;;;1H;/q;;;;;;+1/p-1
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Used to study π-electron deficient complexes between tricarbonylhalorhenium and diimine ligands[1] and also to prepare [3]-ferrocenophane complexes.[2] Employed in preparation of a series of mixed-valence compounds of rhenium and iron these compounds find application in the study of charge-transfer processes.[3]
Altre note
For a review of organometallic complexes of rhenium, see Science of Synthesis.[4]
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sci. Synth., 2, 111-111 (2003)
Stanislav R Stoyanov et al.
ACS omega, 5(22), 12944-12954 (2020-06-18)
The Re(I) dimer complex, [fac(CO)3(phen)Re1-N(py)COORe2(phen)fac(CO)3]+ (py = pyridine; phen = 1,10-phenanthroline), contains two different Re(I) centers 9.3 Å apart, one with a nitrogen donor and the other with an acetate donor from the bridging isonicotinate ligand. The complexes were characterized
Pfennig, B.W. et al.
Inorganic Chemistry, 10, 606-606 (1999)
Inorganic Chemistry, 29, 2909-2909 (1990)
Inorganic Chemistry, 29, 253-253 (1990)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review