Documenti fondamentali
327603
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(mesitylene)tungsten(0)
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H3(CH3)3W(CO)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
214 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][C](C)[CH][C](C)[CH]1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)