326186
Cyclohexanone cyanohydrin
98%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-1-cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
132 °C/19 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-35 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(CCCCC1)C#N
InChI
1S/C7H11NO/c8-6-7(9)4-2-1-3-5-7/h9H,1-5H2
ZDBRPNZOTCHLSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?