Documenti fondamentali
326100
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroplatinate(IV)
Sinonimo/i:
Ammonium platinic chloride, Platinum(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2PtCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.87
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Densità
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
Caratteristiche e vantaggi
Reacts with Cu(OAc)2 and H2S to form Cu2PtIIPt3IVS8 which has applications in diamagnetic materials and semiconductors.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)