325783
Lutetium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lutetium triacetate, Lutetium(3+) triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: lutetium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.CC(=O)O[Lu](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Lu.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
ZMTOUBHBKDQYAB-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3