Documenti fondamentali
325694
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid, gadolinium(III) salt (3:2), hydrate
About This Item
Formula condensata:
Gd2(C2O4)3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
578.56 (anhydrous basis)
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Stringa SMILE
O.O=C1O[Gd](OC1=O)OC(=O)C(=O)O[Gd]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Gd.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
QZPKJYRHVDRDAQ-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)