Key Documents
325589
Sigma-Aldrich
Erbium(III) carbonate hydrate
99.9%
About This Item
Formula condensata:
Er2(CO3)3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
514.54 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99.9%
Stringa SMILE
O.[Er].OC(O)=O