324604
Chloromethyl phenyl sulfone
≥97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97%
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
NXAIQSVCXQZNRY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3