Documenti fondamentali
324175
Sigma-Aldrich
Lithium 2-thienylcyanocuprate solution
0.25 M in THF
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3CuLiNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
0.25 M in THF
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]N=C=[Cu]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.CN.Cu.Li/c1-2-4-5-3-1;1-2;;/h1-3H;;;/q;-1;;+1
BDZYNOMLDVYLHW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Bruce Lipshutz.
Applicazioni
Useful reagent for the preparation of higher-order cuprates.[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 20, 58-58 (1987)
Contenuto correlato
Prof. Bruce Lipshutz and co-workers have developed designer surfactants to allow several classes of transformations (e.g. Suzuki-Miyaura, Olefin Metathesis, 1,4-Addition to Enones, etc.) to be performed in water.