Documenti fondamentali
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
Sinonimo/i:
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2