Documenti fondamentali
321710
Sigma-Aldrich
Carbon dioxide
10% in helium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352119
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
10% in helium
Applicazioni
For calibrating analytical instruments.
Confezionamento
Packaged in lightweight no-return cylinders
Prodotti consigliati
Control valve Z166995 or regulator Z167002 is recommended.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)