Documenti fondamentali
318485
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid hemihydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H2(OH)2CO2H · 1/2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.15
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
268-270 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.Cc1c(O)cc(cc1O)C(O)=O.Cc2c(O)cc(cc2O)C(O)=O
InChI
1S/2C8H8O4.H2O/c2*1-4-6(9)2-5(8(11)12)3-7(4)10;/h2*2-3,9-10H,1H3,(H,11,12);1H2
IXNJGQHDWCJSSW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)