318116
Diethyldithiocarbamic acid diethylammonium salt
97%
Sinonimo/i:
Diethylammonium diethyldithiocarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
82-84 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNCC.CCN(CC)C(S)=S
InChI
1S/C5H11NS2.C4H11N/c1-3-6(4-2)5(7)8;1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);5H,3-4H2,1-2H3
NBGTWXBPCIHUQD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3