317993
Fomblin® Y
HVAC 140/13, average mol wt 6,600
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
PM
average mol wt 6,600
Indice di rifrazione
n20/D 1.304
Viscosità
1508 cSt(20 °C)(lit.)
Densità
1.92 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
OC(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)C(F)(F)F
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves