Documenti
317853
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-1,2-ethanediol 2-tosylate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4SO3CH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +34°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H](O)c2ccccc2
InChI
1S/C15H16O4S/c1-12-7-9-14(10-8-12)20(17,18)19-11-15(16)13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15-16H,11H2,1H3/t15-/m1/s1
IOTJIFRGXYQHAQ-OAHLLOKOSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3