317519
Methyl 2-acetamidoacrylate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
P. eboll.
104 °C/8 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-52 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)NC(C)=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-4(6(9)10-3)7-5(2)8/h1H2,2-3H3,(H,7,8)
SMWNFFKPVLVOQQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup