Documenti
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
Sinonimo/i:
(S)-(−)-α-Propylbenzyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.22
Beilstein:
2043698
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
P. eboll.
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup