Documenti fondamentali
31546
Sigma-Aldrich
N,N-Diacetyl-O-methylhydroxylamine
≥95.0%
Sinonimo/i:
N-Acetyl-N-methoxyacetamide, N-Methoxydiacetamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Beilstein:
3537117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Saggio
≥95.0%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.447
Densità
1.12 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CON(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-4(7)6(9-3)5(2)8/h1-3H3
HWZKQIRJZPOEQF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of benzamide derivatives as rally available antitumor agents
  • Synthesis of hydroxyethylamine (HEA) BACE-1 inhibitors
  • Acetylation of amines (acetylating agent)
Altre note
Chemoselective acetylating agent for prim. amines in the presence of sec. amines and alcohols
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y. Kikigawa et al.
Tetrahedron Letters, 31, 243-243 (1990)