31481
cis-3,5-Diacetoxy-1-cyclopentene
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
cis-4-Cyclopentene-1,3-diol diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
Densità
1.127 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)O[C@@H]1C[C@H](OC(C)=O)C=C1
InChI
1S/C9H12O4/c1-6(10)12-8-3-4-9(5-8)13-7(2)11/h3-4,8-9H,5H2,1-2H3/t8-,9+
UKPIBFMHHUEUQR-DTORHVGOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves