Documenti fondamentali
310913
Sigma-Aldrich
7-Bromo-1-heptanol
95%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)7OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
111-112 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.269 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCCCCCCBr
InChI
1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
O Loreau et al.
Chemistry and physics of lipids, 106(1), 65-78 (2000-07-06)
Several grams of labelled trans linoleic and linolenic acids with high chemical and isomeric purities (>97%) have been prepared for human metabolism studies. A total of 12.5 g of (9Z, 12E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12-dienoic acid and 6.3 g of (9Z,12Z, 15E)-[1-(13)C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid were