310905
Diethylamine hydrobromide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
218-220 °C (lit.)
Stringa SMILE
Br[H].CCNCC
InChI
1S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3