Documenti fondamentali
310603
Sigma-Aldrich
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.42 (lit.)
P. ebollizione
42-43 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
ketone
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)C(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2)5-6(9)8(3,4)10-7/h5H2,1-4H3
HWFLEGUPVIFSJN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3(2H)-furanone may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)