309915
3,7-Dimethyl-3-octanol
98%
Sinonimo/i:
Tetrahydrolinalool
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. eboll.
71-73 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C)(O)CCCC(C)C
InChI
1S/C10H22O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h9,11H,5-8H2,1-4H3
DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter