Documenti fondamentali
309095
Sigma-Aldrich
Ammonium biborate tetrahydrate
99%
Sinonimo/i:
Ammonium tetraborate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2B4O7 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Saggio
99%
Stringa SMILE
N.N.O.O.O.O.OB1OB(O1)OB2OB(O)O2
InChI
1S/B4H2O7.2H3N.4H2O/c5-1-7-3(8-1)11-4-9-2(6)10-4;;;;;;/h5-6H;2*1H3;4*1H2
QZNWNKFWDJRMLV-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)