308951
Ethyl thiocyanate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl rhodanide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
145 °C (lit.)
Densità
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCSC#N
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-5-3-4/h2H2,1H3
WFCLYEAZTHWNEH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
42 °C - closed cup