Documenti fondamentali
308935
Sigma-Aldrich
2,2′-Iminodibenzoic acid
95%
Sinonimo/i:
Diphenylamine-2,2′-dicarboxylic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 99.80
CHF 99.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 99.80
About This Item
Formula condensata:
HN(C6H4CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 99.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Punto di fusione
298 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO4/c16-13(17)9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)14(18)19/h1-8,15H,(H,16,17)(H,18,19)
ZFRNOTZQUGWMQN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3