Documenti fondamentali
308552
Sigma-Aldrich
5,5-Dibromobarbituric acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
240-242 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrC1(Br)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H2Br2N2O3/c5-4(6)1(9)7-3(11)8-2(4)10/h(H2,7,8,9,10,11)
AMATXUCYHHHHHB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5,5-Dibromobarbituric acid was used in the synthesis of condensed pteridine system by undergoing condensation with 4,5-diamino-pyrimidines in the presence of pyridine[1].
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
THE REACTION OF 5, 5-DIHALOBARBITURIC ACIDS WITH PYRIDINE1, 2.
The Journal of Organic Chemistry, 20(2), 264-270 (1955)