Documenti fondamentali
308439
Sigma-Aldrich
Selenic acid
94%
About This Item
Formula condensata:
H2SeO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
94%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5174 (lit.)
Densità
2.511 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[Se](O)(=O)=O
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)