Documenti fondamentali
307572
Sigma-Aldrich
Propionyl bromide
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 50.30
25 G
CHF 191.00
CHF 50.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 50.30
25 G
CHF 191.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.98
Beilstein:
1736651
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 50.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. ebollizione
103-104 °C (lit.)
Densità
1.521 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl bromide
Stringa SMILE
CCC(Br)=O
InChI
1S/C3H5BrO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3
RIBFXMJCUYXJDZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Molecular structure, composition, and energy and entropy differences between conformers of propionyl bromide as determined by gas-phase electron diffraction.
The Journal of Physical Chemistry, 91(15), 3977-3981 (1987)
Aniruddha Pal et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 954-961 (2018-08-05)
Dextrin and poly (N-vinyl caprolactam) based amphiphilic graft copolymer has recently been developed using RAFT polymerization. The prepared graft copolymer has been characterized in details using FTIR and 1H NMR spectral analyses, GPC, TGA, FESEM, TEM and DLS analyses. GPC
Hasmik Grigoryan et al.
Carcinogenesis, 39(5), 661-668 (2018-03-15)
Although benzene has long been recognized as a cause of human leukemia, the mechanism by which this simple molecule causes cancer has been problematic. A complicating factor is benzene metabolism, which produces many reactive intermediates, some specific to benzene and